Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable ViscoDispo en PEHD
L’échantillonneur jetable ViscoDispo en PEHD Buerkle™ comprend une poignée ergonomique et un timon qui facilite le prélèvement de substances visqueuses.
190.00€ - 266.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur ViscoDispo |
---|---|
Matériau | HDPE |
Description | Conditionnement individuel |
Type de poignée | Ergonomique |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10286942
|
Buerkle™
5393-3321 |
100 ml | 500 mm | Liquides, marchandises en vrac et milieux visqueux, denrées alimentaires |
220.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10369212
|
Buerkle™
5393-3320 |
100 ml | 500 mm | Prélever des échantillons de milieux à haute viscosité |
190.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10414812
|
Buerkle™
5393-3331 |
200 mL | 1 000 mm | Pour des milieux hautement visqueux jusqu’à 100 000 cP max. |
266.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10674293
|
Buerkle™
5393-3330 |
200 ml | 1000 mm | Liquides, marchandises en vrac et milieux visqueux, denrées alimentaires |
229.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Poignée ergonomique
- Aucun joint
- HDPE
- Fabriqué en salle blanche, conditionné individuellement
- Stérilisé en option par rayons gamma
- Diamètre de l’ouverture : 10 mm
- Ø 21 mm
Spécification
Échantillonneur ViscoDispo | |
Conditionnement individuel | |
Oui | |
21 mm |
HDPE | |
Ergonomique | |
21 mm |