Learn More
Buerkle™ Récipients de stockage universels en PEHD
Récipients de stockage pratiques avec bords de préhension fermés pour un transport en toute sécurité des matières liquides ou en sachets. Bords intérieurs arrondis et surfaces intérieures lisses pour un nettoyage facile, à utiliser dans le secteur de l’alimentation et de l’hygiène.
Marque: Buerkle™ 3418-0194
114.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Attention ! Assurez-vous de prendre en compte la Liste de résistance chimique !
Description
- PEHD, blanc
- Peut s’empiler
Spécification
94 l | |
Finition intérieure lisse | |
HDPE | |
Produits alimentaires et secteur de l’hygiène | |
Récipient de stockage | |
450 mm | |
400 mm |
Règlementation (CE) n° 1935/2004, Règlement (UE) 10/2011 | |
Blanc | |
Rectangulaires | |
Empilable | |
660 mm | |
410 mm |