Learn More
Masterflex™ Connecteur en T en PEHD
29.80€ - 39.30€
Spécification
Matériau HDPE
Température min. de fonctionnement (métrique) -53°C
Quantité d’emballage 10/boîte
Forme En T
Max. Operating Temperature (Metric) 65°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
12344588
Afficher les documents
Masterflex™
30613-25
15,8mm
30.10€
10 pièces
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12354588
Afficher les documents
Masterflex™
30613-29
19,05mm
31.35€
10 pièces
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12364588
Afficher les documents
Masterflex™
30613-33
25,4mm
31.35€
10 pièces
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12304588
Afficher les documents
Masterflex™
30613-09
4,76mm
29.80€
10 pièces
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12324588
Afficher les documents
Masterflex™
30613-17
9,52mm
39.30€
10 pièces
Expédition estimée: 16-06-2025
Spécification
HDPE
10/boîte
65°C
-53°C
En T
Connecteur en T
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Connecteur en T en PEHD