Learn More
Cole-Parmer™ Palette d’agitation en PEHD
Idéal pour mélanger ou prélever des échantillons à partir de grands réservoirs ou cuves
Marque:  Cole-Parmer™ 06266-74
Code produit. 15346181
  • 135.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Palette d’agitation de 72 pouces de long
  • Palettes et racleurs de plus grande taille pour le mélange ou le prélèvement d’échantillons dans des cuves ou des réservoirs de grande taille
  • Les palettes d’agitation sont en polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Les palettes de raclage en nylon ne rayent pas le verre
Spécification
Spécification
Spatule d’agitation
72 in
HDPE
6 in
3 in