Learn More
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs en PEHD avec vaporisateur à pompe et bouchon de sécurité
Vaporisez des liquides par la simple pression d’un bouton tout en respectant l’environnement grâce à ces flacons pulvérisateurs en PEHD. Les flacons pulvérisateurs en PEHD Buerkle™ avec vaporisateur à pompe et bouchon de sécurité sont équipés d’un couvercle de protection qui prévient les appuis involontaires sur la pompe et agit comme un cache anti-poussière.
Marque: Buerkle™ 0309-3005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent pour une bonne identification du contenu
- Flacon en PEHD, pompe de vaporisation en PP et acier inox
Spécification
50 ml | |
Bouchon de sécurité, vaporisateur à pompe, couvercle de protection | |
Oui | |
110 mm | |
Pulvérisateur |
Transparent | |
PEHD | |
Rond | |
PP, acier inox |