Learn More
Wheaton™ Flacons à scintillation en PEHD
222.00€ - 430.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 27 mm |
---|---|
Matériau | HDPE |
Volume (métrique) | 20 ml |
Matériau du bouchon | En PP |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11758869
|
Wheaton™
986720 |
Mousse de polyéthylène |
323.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11754179
|
Wheaton™
986724 |
Sans joint |
430.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10523804
|
Wheaton™
986714 |
Sans joint |
222.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11748839
|
Wheaton™
986721 |
Feuille de métal |
330.00€
1000 pièces |
N/A | |||||
Description
Flacon de scintillation polyéthylène• Flacon 6mL φ 17 x 57mm (bouchon non monté)
• Flacon 20mL φ 27 x 61mm (bouchon non monté)
• Flacon 20mL
• Bouchon non monté
Spécification
27 mm | |
20 ml | |
Bouchon à vis | |
Flacon à scintillation |
HDPE | |
En PP | |
61 mm | |
22-400 |