Learn More
Buerkle™ Flacons ronds en PEHD avec bouchon à clipser
Les flacons ronds en PEHD Buerkle™ avec bouchon à clipser conviennent aux liquides cosmétiques, aux émulsions, aux crèmes et aux huiles.
5.20€ - 84.83€
Spécification
Couleur Transparent
Matériau HDPE
Quantité 1
Closure Included Oui
Forme Rond
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11872323
Afficher les documents
Buerkle™
0308-0100
100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15465574
Afficher les documents
Buerkle™
0308-0100
100 mL
5.20€
1 pièce
En stock
Ajouter au panier
11882323
Afficher les documents
Buerkle™
0308-0250
250 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15356388
Afficher les documents Détails de la promotion
Buerkle™
0308-0250
250 mL
5.55€
1 pièce
En stock
Ajouter au panier
11802333
Afficher les documents Détails de la promotion
Buerkle™
0308-1000
1000 mL
5.50€
1 pièce
En stock
Ajouter au panier
11892323
Afficher les documents
Buerkle™
0308-0500
500 ml
5.30€
1 pièce
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
  • Flacon en PEHD transparent, bouchon en PP
  • Bouchon à clipser avec orifice de Ø 3 mm
  • Économique et facile à utiliser
  • Flacons ronds pratiques avec couvercle à charnière à action rapide
  • Échantillonnage possible par portion
Spécification
Spécification
Transparent
1
Rond
Charnière à action rapide
HDPE
Oui
3 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Flacons ronds en PEHD avec bouchon à clipser