Learn More
Masterflex™ Raccord de réduction en PEHD
Raccord de réduction en PEHD pour réduire la tubulure de 2,5 mm à 1,3 mm de diamètre.
Marque:  Masterflex™ 30622-15
Code produit. 11749999
  • 23.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • HDPE
  • Réduit la tubulure de 2,5 mm à 1,3 mm de dia.
  • Stérilisable par OET
Spécification
Spécification
Connecteur de réduction cannelé
Non autoclavable
1,3 mm à 2,5 mm de dia.
Taille de la tubulure de 1,3 mm à 2,5 mm de dia.
Raccord de réduction en PEHD de 1,3 mm à 2,5 mm de dia.
HDPE
5/boîte