Learn More
Fisherbrand™ Bonbonnes rectangulaires en PEHD
S’utilise avec : Idéal pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs ; Couleur : Blanc
110.00€ - 116.48€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA, USP classe VI |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Idéal pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs |
Matériau | PEHD |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13438039
![]() |
Fisherbrand™
302320-0020 |
9 L |
116.48€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
13408039
![]() |
Fisherbrand™
302320-0050 |
20 L |
110.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Bonbonnes parfaites pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs.
Idéales pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs
- Construction robuste pour longue durée de vie
- Graduations moulées pour 1 gallon et 51 incréments
- Choix des matériaux pour une utilisation générale ou l’autoclavage
- Conception rectangulaire à faible encombrement
- Goulot large pour un remplissage et un nettoyage aisés
- Bonbonnes avec robinet comprenant un insert à raccord cannelé permettant d’accueillir une tubulure de dia. int. de -+ 5/16 po.
- Le bec verseur du robinet s’adapte à une tubulure de dia. int. de 5/8 po.
- Les matériaux répondent aux exigences de la norme FDA en matière de denrées alimentaires et aux critères USP VI (non toxiques).
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
PEHD | |
Bonbonne avec robinet |
FDA, USP classe VI | |
Idéal pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs | |
Large | |
Rectangulaires |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bonbonnes rectangulaires en PEHD