Learn More
Masterflex™ Adaptateurs filetés NPT mâles en HDPE
Associez ces adaptateurs filetés mâles économiques en HDPE à une tubulure flexible pour vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi). Les adaptateurs filetés mâles NPT en PEHD se glissent dans la tubulure souple. Grâce à son élasticité, la tubulure est maintenue sur le raccord pour les installations à basse pression.
7.95€ - 8.10€
Spécification
Type de produit | Raccords cannelés |
---|---|
Matériau | HDPE |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11790389
|
Masterflex™
31702-08 |
Tubulure de 1/4 x 3/16 pouces de dia. int. |
8.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11765788
|
Masterflex™
31702-04 |
Tubulure de 1/8 x 3/16 pouces de dia. int. |
7.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé
- Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
- Offre une bonne résistance chimique
- Temp. : - 53 à 65°C
- Stérilisation par oxyde d’éthylène
Spécification
Raccords cannelés | |
HDPE | |
10/boîte |