Learn More
Buerkle™ Jerrican en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensions (L x l x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Description
- Pour le stockage ou le transport
- HDPE
- Avec approbation UN pour le transport
- Couvercle à vis avec robinet de vidange disponible en tant qu’accessoire
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 7,9 gal |
Capacité (métrique) | 30 L |
Certifications/Conformité | Approbation UN 3H1/X/250 |
Taille du bouchon | 1427-9106, Orig. Screw Cap DIN60 |
Type de bouchon | Vis inviolable |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 48,5 mm |
Dimensions (L x l x H) | 320 x 284 x 435 mm |
À utiliser avec (application) | Pour le stockage ou le transport |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 435 mm |
Comprend | Couvercle à vis |