Learn More
Huenersdorf™ Seau industriel en PEHD
Utilisez le seau industriel en PEHD Huenersdorftrade; pour répondre à tous vos besoins en laboratoire. Il est homologué pour le contact alimentaire et dispose d’un bec verseur pour une manipulation en toute sécurité.
23.21€ - 63.87€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11796715
|
Huenersdorf™
942100 |
17 L | Rond | Naturel |
63.87€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11816124
|
Huenersdorf™
941100 |
10,5 L | Rond | Naturel |
42.98€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11863652
|
Huenersdorf™
943100 |
Carré | Naturel |
52.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10509872
|
Huenersdorf™
942200 |
Rond |
23.21€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10387964
|
Huenersdorf™
942100 |
17 L |
30.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10757535
|
Huenersdorf™
943100 |
14 L |
29.73€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
ulliRond avec bec verseur/liliNaturel/liliPolyéthylène résistant aux acides (PEHD)/liliÉchelle en relief et poignée en plastique Seau industriel avec bec verseur pour une manipulation en toute sécurité/li/ulSpécification
Panier industriel | |
PEHD |