Learn More
VITLAB™ Entonnoir en PEHD
En PEHD. L’entonnoir en PEHD VITLAB™ convient au remplissage de grandes quantités de liquides.
Marque:  VITLAB™ 42294
78.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10384051
  • 150.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Transparent
  • Avec poignée 
Spécification
Spécification
400 mm
HDPE
60°
12500 ml
365 mm
1/boîte