Learn More
Buerkle™ PEHD, boîte électroconductrice avec approbation ONU
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
20 L
30 L
Description
- En PEHD électroconducteur pour prévenir les sources d’inflammation.
- Capable de détourner une charge (résistance de surface de <109 ohms) et peut être mise à la terre
- Peut être utilisée avec des liquides inflammables.
- PEHD, capable de détourner une charge
- Avec poignée de transport et bouchon à vis
- Avec approbation UN pour le transport
- Empilable
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 7,9 gal |
Capacité (métrique) | 30 L |
Certifications/Conformité | Approbation UN pour le transport |
Taille du bouchon | DIN 61 |
Couleur | Noir |
Dimensions (L x l x H) | 364 x 240 x 455 mm |
À utiliser avec (application) | Peuvent être mis à la terre, conviennent pour une utilisation avec des liquides inflammables |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 455 mm |
Comprend | Poignée de transport, bouchon à vis |
Longueur (métrique) | 364 mm |