Learn More
Vitlab™ Seaux en PEBD
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les seaux en PEHD VITLabtrade; sont parfaits pour le stockage et le transport de grandes quantités de liquide.
19.10€ - 22.05€
Spécification
Type de produit | Godet |
---|---|
Graduations | Oui |
Matériau | HDPE |
Couleur | Blanc |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10027850
|
Vitlab™
96093 |
5 L | 250 mm | 240 mm |
22.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10780592
|
Vitlab™
96393 |
290 mm | 300 mm |
19.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
ulliBlanc/liliSans bec verseur/liliGraduations 1 l/liliPoignée stable avec renfort au milieu pour un transport confortable/liliCouvercles commandés séparément/li/ulSpécification
Godet | |
HDPE | |
1 de chaque |
Oui | |
Blanc |