Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Sachets pour déchets à risque biologique en PEHD
Protège contre les déchirures et les fuites dangereuses grâce à des sacs d’élimination des risques biologiques en polypropylène très résistants et à haute résistance aux chocs. Les sacs à risque biologique en PEHD Bel Art™ sont imprimés avec un symbole d’avertissement de risque biologique standard et des procédures de précaution en quatre langues : Anglais, français, allemand et espagnol.
Marque: Bel-Art™ Scienceware™ 06494-06
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tests de résistance aux déchirures ASTM 1709 Dart Impact et ASTM 1922 réussis
- Usage très intensif ; polymère mélangé de 0,05 mm (2 mil) d’épaisseur
- Autoclavable à 135°C (275°F)
- Pourvus d’un patch indicateur de stérilisation qui s’assombrit en cas d’exposition à une stérilisation à la vapeur pendant 20 minutes
- Très grandes tailles disponibles, appelez pour le devis
Spécification
Sachet pour matières présentant un risque biologique | |
Rouge | |
PEHD (Polyéthylène haute densité) | |
790 mm |
Oui | |
Oui | |
50 μm | |
960 mm |