Learn More
BRAND™ PEHD, Flacon d’aspiration
Matériau du bouchon : PP
Marque: BRAND™ 131170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyéthylène haute densité (PEHD)
- Col étroit
- Avec robinet d’arrêt en PP, bouchon à vis et poignée de transport
Spécification
1,3 gal | |
Polypropylène | |
Bouchon, poignées | |
Étroit |
5 l | |
45 mm | |
HDPE | |
Ballon d’aspiration |