Learn More
Matrice de dilution HCl, qualité EP, Reagecon™
Code produit. 12814733 Tous les produits Reagecon Produits
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
Fabriquées conformément au chapitre 1 de la pharmacopée européenne. La matrice de dilution HCl, qualité EP, Reagecon™ est une solution volumétrique de 10 g/l d’acide chlorhydrique. Elle est utilisée comme solvant ou matrice de dilution pour une variété d’étalons, en particulier les solutions couleur de référence, standard et primaires EP.
  • Fabriquée dans une installation conforme à la norme ISO 9001 selon les directives de la pharmacopée européenne Ph. Chapitre 2 Directives
  • Produite conformément aux méthodes ASTM, APHA, ACS, EP et USP
  • Fournie avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • La solution prête à l’emploi garantit un gain de temps et de main-d’œuvre quant à la préparation de solutions d’étalon précises
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Quantité 1 L
Certificat d’analyse Certificate of Analysis
Odeur Characteristic
Formule moléculaire ClH
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Forme physique Liquide
Concentration 10 g/L HCl
Synonyme Muriatic acid, Hydrogen chloride
Couleur Incolore
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC hydrogen chloride
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Qualité Eu. Ph. Chapitre 2
Nom du produit
Matrice de dilution HCl, qualité EP, Reagecon™ >