Learn More
hCG alpha Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène hCG alpha
Concentration 0.36 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16863535
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
25014-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16853535
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
25014-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Luteinizing hormone (LH, also known as lutropin) is a tropic hormone which modulates the secretory activity of other endocrine glands. It is produced in the anterior hypophysis of the pituitary gland. The glycoprotein hormone, LH, like follicle stimulating hormone and thyroid stimulating hormone, is composed of a common alpha-subunit but also a specific beta-subunit, which characterizes each of these hormones.
Spécification
Spécification
hCG alpha
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
P01215
1081
hCG alpha Fusion Protein Ag17313
Primary
-20°C
CGA
0.36 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CG ALPHA, CGA, Choriogonadotropin alpha chain, Follitropin alpha chain, FSH alpha, FSHA, GPHa, GPHA1, HCG, hCG alpha, LHA, LSH alpha, Lutropin alpha chain, Thyrotropin alpha chain, TSH alpha, TSHA
CGA
IgG
Antigen Affinity Chromatography