Learn More
IKA™ Bain chauffant HBR 4 Control LR
Bain chauffant cylindrique avec agitateur magnétique intégré pour faire circuler le liquide de trempe.
Spécification
Type de contrôleur | Stepless Heat Control |
---|---|
Description | RS 232 interface, external temperature sensor |
Capacité (métrique) | 4 L |
Affichage | LCD |
Description
- Bain de forme cylindrique
- Éléments chauffants intégrés à la base du bain
- Le milieu de transfert de chaleur peut être de l’huile à faible viscosité (50 mPas) ou de l’eau (H2 O)
- Puissance calorifique : 1000 W
- Deux poignées de transport
- Limiteur de température de sécurité à variation continue conforme à la norme DIN 12877
- Le manteau à double paroi protège contre les brûlures
- Affichage numérique des températures et de la vitesse cibles, réelles et de sécurité
- Entraînement d’agitateur magnétique intégré pour faire circuler le liquide de trempe, permettant une meilleure répartition de la chaleur dans le bain
Spécification
Stepless Heat Control | |
RS 232 interface, external temperature sensor | |
4 L | |
LCD |