Learn More
IKA™ Contrôle HBC 5
Bain à circulation chauffant pouvant chauffer jusqu’à une température maximale de 250°C.
Marque: IKA™ 0004127000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le modèle est équipé d’un bain en acier inoxydable de haute qualité avec un volume de 4,5 à 6,5 litres
- L’écran TFT couleur affiche tous les paramètres pertinents
- La régulation de la température interne peut passer à une régulation de la température externe par un simple clic sur une touche
- La grande surface du radiateur permet un échange de chaleur optimal et un processus de chauffage doux du milieu
- Les boutons pousser/tourner permettent une navigation intuitive dans les menus
- Le menu est disponible en différentes langues
- Le bain est doté d’une vanne de vidange situé à l’avant pour une vidange sûre
- Pour vidanger le bain, un tuyau est connecté de sorte qu’il n’y ait pas de contact direct avec le liquide de trempage
- Grâce au contrôleur sans fil WiCo unique, l’unité peut être utilisée à une distance d’au plus 10 mètres / 3 pieds
- Plage de températures : 20 à 250°C
- Précision de la température : ±0,01 K
- Grand écran TFT, lecture facile de la température, la vitesse de la pompe, le niveau de remplissage et la température de sécurité
- Serpentin de refroidissement intégré
- Pompe de pression et d’aspiration puissante à contrôle de vitesse
- Circuit de sécurité réglable
- Classification de sécurité III (FL) conformément à la norme DIN 12876
- Fonction du minuteur : 0 à 99 heures 59 minutes
- Avertissement de sécurité visuel et acoustique
- Connexion possible d’une vanne magnétique
- Interface USB / RS232 pour le contrôle et la documentation du PC avec labworldsoft™, et la mise à jour du logiciel du périphérique via notre site Web
Spécification
5 à 7 L | |
Pompe à pression/aspiration | |
LED | |
275 x 406 x 500 mm | |
50/60 Hz |
31 L/min | |
de Température ambiante &plus ; 10 K à 250°C à 1000 rpm | |
± ; 0,02 K | |
17 kg | |
2500 W |