Learn More
Horst™ Ruban de chauffage modèle HB
150.00€ - 346.00€
Spécification
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HB
Type de produit Bande chauffante
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10637892
Afficher les documents
Horst™
20207
5 m (L)
346.00€
1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10210592
Afficher les documents
Horst™
20201
0,5 lm
150.00€
1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10301992
Afficher les documents
Horst™
20211
4 m
280.00€
1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10341892
Afficher les documents
Horst™
20205
2,5 m
190.00€
1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10427511
Afficher les documents
Horst™
20206
3 m
230.00€
1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
Spécification
Tension ∼230 V
HB
Bande chauffante