Learn More
IKA™ Bain chauffant numérique HB
Bain de sécurité chauffant compact et ergonomique pour tous les milieux de trempage.
Marque: IKA™ 0020016334
1396.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Volume du bain de 4 L
- Température de milieu max. : 180°C
- Poignées ergonomiques
- Touche de verrouillage de la température du bain chauffant
- Affichage clair en noir et blanc
- Modes de fonctionnement de sécurité A, B, C
- Affichage permanent du point de consigne / de la température réelle
- Interface USB
Spécification
Bouton rotatif | |
Température ambiante jusqu’à 180°C | |
Acier inoxydable | |
325 x 330 x 190 mm | |
Extérieur : 257 mm ; Intérieur : 225 mm | |
Entrée 1450 W ; sortie de chaleur : 1400 W |
4 L | |
LCD | |
Type EU | |
130 mm | |
200/240 V | |
50/60 Hz |