Learn More
asecos™ Rack pour substances dangereuses (élément d'extension)
Stockage de liquides dangereux présentant un risque de pollution
848.00€ - 921.00€
Spécification
Matériau | Acier |
---|---|
Type | Drum Rack |
Hauteur (impériale) | 78.74 in. |
Hauteur (métrique) | 2000.00 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17816446
|
asecos™
27834 |
25 L |
848.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17834625
|
asecos™
27836 |
40 L |
921.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cadre de rayonnage galvanisé
- Construction robuste avec des traverses
- Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 25mm
- Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière uniforme)
- Livraison démontée avec instructions de montage
- 4 bacs de rétention en acier peint comme niveaux de stockage
Spécification
Acier | |
Drum Rack | |
78.74 in. | |
2000.00 mm |