Learn More
3M™ Lunettes de sécurité intégrées V9C de Hard Hat
Click to view available options
20/boîte.
Description
- Protège les yeux contre les particules et les UV
- Se fixe facilement aux casques de protection de 3M™
- Le revêtement durable anti-rayures et anti-buée permet de minimiser les dommages physiques et l’obstruction
- Faciles à ajuster pour une bonne tenue
- Testé et approuvé conformément à la norme EN 166:2001
- Marquage faceshield 2C-1,2 3M 1 F
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Teinte de la lentille | Transparent |
À utiliser avec (équipement) | Casque de protection de 3M™ |
À utiliser avec (application) | Protection contre les particules et les UV |
Quantité | 20/boîte. |