Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes à revêtement dur I/O A800
Click to view available options
Couleur de la monture:
Gris
Description
- Pour une utilisation générale et une protection contre les chocs (45 m/s).
- Conviennent parfaitement aux applications intérieures ou extérieures telles que les services publics, les industries lourde et légère, la biotechnologie, les laboratoires, les salles blanches, la construction navale et automobile.
- Économique et à prix abordable.
- Profil fin pour les travailleurs avec de plus petits visages.
- Style sportif.
- 9Verres résistants à l’abrasion en polycarbonate.
- Champ de vision sans distorsion à 180°.
- Les branches sont dotées d’inserts rembourrés souples avec une flexibilité supplémentaire.
- L’embout nasal souple est conforme à diverses formes de pont de nez.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Catégorie EPI 2 CE, Assurance qualité ISO 9001/2000, Numéro de certificat CE EC1790, Numéro d’attestation CE EC1790 |
Revêtement de la lentille | Résistantes aux chocs, Antirayures |
Teinte de la lentille | Argent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Administration.Pour une utilisation générale et une protection contre les chocs (45 m/s).Parfaitement adaptées aux applications en intérieur / extérieur comme les services publics, l’industrie lourde et légère, la biotechnologie, les laboratoires, les salles blanches, la construction navale et la construction automobile. |
Couleur de la monture | Gris |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Lens Material | PC |