Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité en aluminium dur
Marque: Brady™ 807767
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières nocives et irritantes
• Signaux de danger
Spécification
Norme CE 95/98 | |
1 de chaque | |
Used for indoor and outdoor safety signs | |
Triangulaire | |
Safety Sign |
Aluminum | |
Aluminium dur | |
200 mm | |
Matières nocives ou irritantes |