Learn More
Solution de Hanus, Honeywell Fluka™
Volumétrique, 0,1 M IBr
114.00€ - 456.12€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-33-5 |
---|---|
Formule moléculaire | BrI |
Poids moléculaire (g/mol) | 206.81 |
Numéro MDL | MFCD00011353 |
Clé InChI | CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution |
CID PubChem | 82238 |
Nom IUPAC | Iodobromane |
SMILES | BrI |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15624800
|
Honeywell-Fluka
35097-500ML |
500 mL | |||||||
15614800
|
Honeywell-Fluka
35097-1L |
1 L |
215.37€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15644800
|
Honeywell-Fluka
35097-6X500ML |
6 x 500 mL | |||||||
15634800
|
Honeywell-Fluka
35097-6X1L |
6 x 1 L | |||||||
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Identifiants chimiques
7789-33-5 | |
206.81 | |
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N | |
82238 | |
BrI |
BrI | |
MFCD00011353 | |
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution | |
Iodobromane |
Spécification
Hanus solution | |
BrI | |
UN2789 | |
40°C (104°F) | |
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N | |
Iodobromane | |
82238 |
7789-33-5 | |
MFCD00011353 | |
3587194 | |
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution | |
BrI | |
206.81 | |
206.81g/mol |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338-P310
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Hanus solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid, Iodinebromide