Learn More
Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : Pointes type Tecan à détection de niveau de liquide, préstérilisées
Pointes noires pour une distribution précise des échantillons
Marque: Axygen™ TTF-200-CBK-HTR-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Axygen™ offre une gamme complète de pointes pour les systèmes d’automatisation Tecan™, Aurora Biomed et PerkinElmer™. Ces pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir des performances et une qualité optimales. Les pointes sont exemptes de RNase / DNase et apyrogènes. Disponibles en non stériles, stériles, non filtrées et filtrées. Les pointes en polypropylène noir transparent et conducteur sont disponibles en format 96 puits et sont également disponibles en pointes de suspension en rack, conçues pour Tecan™ Genesis Freedom™/Freedom Eva™/Miniprep avec Liha 1, 4 à 8 têtes, Aurora Biomed Versa™ avec tête à 8 canaux et PerkinElmer™ Janus™/MultiProbe avec Variospan 1, 4, 8 têtes.Certifications
Produit certifié exempt de DNase et de RNase et apyrogène
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
Pour une distribution précise des échantillons | |
À filtre, en rack, Round | |
96 pointes/rack | |
Polypropylène |
À filtre | |
Noir | |
Non certifiée ANSI | |
Rack | |
Rack pour pointes suspendu | |
Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom, Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ Miniprep LiHa 1, 4, 8 têtes, Tête à 8 canaux Aurora Biomed Versa™ |