Learn More
Brand™ Distributeur électronique
Réduit les contraintes exercées sur la main et élimine toute incohérence de l’opérateur. La pipette électronique à distribution répétitive BRAND™ HandyStep™ permet d’économiser du temps et d’éviter les erreurs grâce à la reconnaissance automatique de la taille des nouvelles pointes BRAND PD-Tips. Le système ouvert accepte également la plupart des pointes de systèmes de distribution tiers.
765.00€
Spécification
Type de batterie | NiMH |
---|---|
Certifications/Conformité | Marqué CE selon la directive IVD 98/79 EG. |
Pointes compatibles | Pointe PD |
Gamme de produits | HandyStep™ |
Type | Pipette électronique répétitive |
Code produit | Marque | Comprend | Type de bouchon | Voltage | Frequency | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type de bouchon | Voltage | Frequency | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10689841
|
Brand™
705004 |
Certificat de performance du marquage DE-M, pack batterie NiMH | S/O | ||||||
Description
La pipette électronique à distribution répétitive HandyStep™ est alimentée par batterie et contrôlée par microprocesseur pour des distributions sans fatigue dans une variété d’applications. Le moteur réduit les contraintes exercées sur la main et élimine toute incohérence de l’opérateur.- Reconnaissance automatique de la taille des pointes grâce aux pointes à codage BRAND PD-Tips. La pipette électronique à distribution répétitive HandyStep™ permet d’économiser du temps et d’éviter les erreurs grâce à la reconnaissance automatique de la taille des nouvelles pointes BRAND PD-Tips. Ces dernières possèdent un système de codage de la taille intégré dans leurs pistons. Le système ouvert accepte également la plupart des pointes de systèmes de distribution tiers.
- Réglage continu du volume variable de 1 μl à 50 ml.
- Propose trois fonctions différentes : distribution, distribution automatique et pipetage. En mode automatique, l’instrument utilise sa fonction d’apprentissage pour calculer l’intervalle de temps moyen entre vos trois premières étapes de distribution et continue automatiquement à travailler à ce rythme.
- Le bloc-batterie nickel-hydrure métallique (NiMH) remplaçable peut être chargé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’instrument.
- Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- La pipette électronique HandyStep™ avec interface constitue le composant essentiel pour l’intégration dans des systèmes automatisés.
- Fournie avec le certificat de performance avec marquage DE-M, un bloc-batterie NiMH, une station de recharge et un adaptateur secteur. (Unité de recharge non fournie avec le modèle 705004)
Spécification
NiMH | |
Pointe PD | |
Pipette électronique répétitive | |
LCD |
Marqué CE selon la directive IVD 98/79 EG. | |
HandyStep™ | |
1 μL à 50 ml | |
1 de chaque |