Learn More
SI Analytics™ pH-mètre polyvalent HandyLab 100
Le pH-mètre polyvalent SI Analytics™ HandyLab 100 augmente la vitesse et précision de mesure grâce à la lecture automatique et à la fonction CMC.
Marque: SI Analytics™ 285204520
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Kit ph-mètre polyvalent HandyLab 100 dans une valise et électrode combinée pHT A7780-NTC30-DIN-N pour une application polyvalente
- AutoRead s’affiche lorsque la valeur de mesure est stable et élimine le risque de lecture prématurée de la valeur de mesure défectueuse
- CMC (contrôle de la mesure continue) permet de visualiser si la valeur de mesure se trouve toujours dans les limites d’étalonnage
- Avec une capacité de stockage pouvant atteindre 200 ensembles de données, les données stockées peuvent être visualisées
Spécification
22 jeux de tampons préchargés | |
± 0,005 | |
0,01 | |
1 à 5 | |
LCD noir et blanc graphique rétro-éclairé | |
HL100Versatile |
±0,1°C | |
-2 à 20 | |
±1 200, ±0,3 | |
–5°C à +105°C | |
Étalonnage tardif | |
4 piles AA de 1,5 V ou 4 batteries rechargeables NiMH de 1,2 V |