Learn More
UVP Ultra Violet Light Product™ Lampe UV portative à tube fendu
Masquez la partie onde courte ou onde longue de l’ampoule à l’aide du sélecteur de longueur d’onde à clipser. La lampe UV portative à tube fendu UVP Ultra Violet Product™ utilisez un seul tube à fente pour l’émission des longueurs d’onde courte et longue.
Marque: UVP Ultra Violet Light Product™ 95-0005-06
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Léger, portatif avec alimentation CA
- Lampe portative de 6 watts
- Longueurs d’onde : longue 365 nm et courte 254 nm.
- Tube à une fente.
- Structure en plastique durable
- Cordon de la lampe : 2,4m
- Dimensions : 378 x 81 x 64 mm
- Poids : 0,9kg
- À associer au support J-129 pour une utilisation sans les mains.
Spécification
Lampe UV portative | |
6 W | |
378 x 81 x 64 mm | |
50/60 Hz | |
1 290/950 μW/cm2 | |
UVGL-55 |
230 V | |
365/254 nm | |
6 W, 230 V, 50/60 Hz | |
Un tube multibande et un sélecteur de longueur d’onde à clipser | |
Plastique | |
1 de chaque |