Learn More
Sampling Systems™ Hand Scraper
These robust and sturdy hand scrapers are ideal for easily scraping large areas due to their huge blade size and handle. The performance is further enhanced by the fact that the scrapers are made out of polypropylene for very good chemical resistance.
17.08€
Spécification
Type de produit | Scraper |
---|---|
Color-coded | No |
Matériau de la poignée | Polypropylene |
Handle Type | Polypropylene |
Types de pointes | Flat |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17952062
|
Sampling Systems™
8336P-1 |
White |
17.08€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17972062
|
Sampling Systems™
8336B-1 |
Blue |
17.08€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17962062
|
Sampling Systems™
8336R-1 |
Red |
17.08€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Robust and incorporates a large, sturdy handle
- Large 250 mm wide blade
- Comes in 3 distinctive colors
Spécification
Scraper | |
Polypropylene | |
Flat | |
Non-sterile | |
Reusable | |
250 mm |
No | |
Polypropylene | |
Regular scent | |
Autoclavable | |
Polypropylene |