Learn More
Sampling Systems™ Pompe à commande manuelle facile
La pompe à commande manuelle facile Sampling Systems™ est idéale pour de nombreuses applications de laboratoire où des quantités de liquide petites à moyennes doivent être pompées.
Marque:  Sampling Systems™ 5056A-18
Code produit. 12848161
  • 139.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Structure en PP rigide
  • Fournie avec un bouchon universel pour permettre le pompage avec n’importe quel récipient doté d’une ouverture ronde d’une taille comprise entre 30 et 70 mm
  • Longueur maximale du tube plongeur : 700 mm
  • Conçue pour être facile à installer, à utiliser et à nettoyer
  • Capacité de 26 l/min
  • Diamètre de tube de 18 mm
Spécification
Spécification
700 mm
Polypropylène