Learn More
Bellingham Stanley™ Réfractomètre portatif
Instruments de qualité supérieure adaptés à une utilisation dans les environnements les plus difficiles
Description
Les réfractomètres numériques portatifs OPTi sont des instruments de qualité supérieure et hautement fiables adaptés à une utilisation dans les environnements les plus difficiles. Ils sont fabriqués à l’aide de techniques de pointe, y compris le moulage par injection d’acier inox pour construire la boîte de prisme facile à nettoyer, le soudage ultrasonique pour assembler les boîtiers et une membrane d’interrupteur caoutchoutée assurant une meilleure protection contre l’infiltration d’humidité et l’usure excessive. Ils peuvent s’utiliser pour contrôler les rapports de dissolution de solides ou de mélange de nombreux produits, des fruits frais aux produits chimiques industriels.
- Modèles à échelle simple et double
- Étalonnage à zéro avec de l’eau
- Boîte de prisme peu profond
- Conception ergonomique à petit format manuel
Pour l’analyse des aliments, boissons, fruits et produits chimiques ; convient aussi aux applications dans l’industrie automobile.
Spécification
1 par unité |