Learn More
Sachets de desséchant Drierite™ Hammond™, Cole-Parmer™
Protégez les matériaux contre la corrosion grâce à ces sachets desséchants. Les sachets desséchants Hammond™ Drierite™ réduisent l’humidité à un point de rosée de 100°F en 10 heures et sont étanches à la poussière. Les matériaux conditionnés avec ces sachets sont protégés contre la corrosion pendant de nombreux mois.
128.00€ - 215.00€
Spécification
Matériau | Calcium Sulfate |
---|---|
Compatibilité | Ces sachets sont étanches à la poussière et leur protection dure plusieurs mois |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11832692
|
Cole Parmer
07193-04 |
750boîte |
215.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11893082
|
Cole Parmer
07193-06 |
6 g |
196.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11803092
|
Cole Parmer
07193-08 |
1 oz. |
128.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11833092
|
Cole Parmer
07193-14 |
8 oz. |
201.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les sachets en crêpe non tissés remplis de Drierite (sulfate de calcium anhydre) sèchent complètement l’air dans un emballage ou un récipient pendant l’expédition ou le stockage.- Robustes et maintenus ensemble à l’aide de joints thermiques
- Adaptés à des températures élevées
- Ne libèrent pas l’humidité absorbée à moins 350°F
Spécification
Calcium Sulfate | |
Ces sachets sont étanches à la poussière et leur protection dure plusieurs mois |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Informations supplémentaires
- X750 BAG DRIERITE 3G
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: calcium sulphate
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sachets de desséchant Drierite™ Hammond™, Cole-Parmer™