Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase (seringues 2,5-100 μl)
Peuvent être utilisées avec des seringues amovibles de style (RN) de 100 μl ou moins.
71.70€ - 313.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Acier inoxydable (embase)
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille de seringue de rechange
Consulter d'autres spécifications
Produits 18
Code produit Marque Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Prix Quantité et disponibilité  
10291733
Afficher les documents
Hamilton™
7784-07
26s G Cône 0,0051 in 0,018 in
225.00€
6 pièces
10708494
Afficher les documents
Hamilton™
7784-08
26 G Cône 0,01 in 0,018 in
225.00€
6 pièces
10284302
Afficher les documents
Hamilton™
7784-06
22 G Cône 0,016 in 0,028 in
302.00€
6 pièces
10622804
Afficher les documents
Hamilton™
7758-01
22 G Aigu, biseauté, courbe 0,016 in 0,028 in
81.70€
6 pièces
10274702
Afficher les documents
Hamilton™
7784-05
22s G Cône 0,0059 in 0,028 in
259.00€
6 pièces
10323811
Afficher les documents
Hamilton™
7758-03
22s G Aigu, biseauté, courbe 0,0059 in 0,028 in
71.70€
6 pièces
11557704
Afficher les documents
Hamilton™
7770-01
22s G Arrondi 0,0059 in 0,028 in
125.00€
6 pièces
11520142
Afficher les documents
Hamilton™
7762-06
33 G Arrondi 0,004 in 0,008 in
233.00€
6 pièces
10152642
Afficher les documents
Hamilton™
7770-02
22 G Arrondi 0,016 in 0,028 in
110.00€
6 pièces
10225142
Afficher les documents
Hamilton™
7768-01
26s G Arrondi 0,0051 in 0,018 in
89.00€
6 pièces
10788731
Afficher les documents
Hamilton™
7758-02
26s G Aigu, biseauté, courbe 0,0051 in 0,019 in
118.00€
6 pièces
11547704
Afficher les documents
Hamilton™
7768-02
26 G Arrondi 0,01 in 0,01 in
100.00€
6 pièces
11503234
Afficher les documents
Hamilton™
7758-04
26 G Aigu, biseauté, courbe 0,01 in 0,018 in
105.00€
6 pièces
10616264
Afficher les documents
Hamilton™
7762-03
30 G Arrondi 0,0063 in 0,012 in
225.00€
6 pièces
11510142
Afficher les documents
Hamilton™
7762-05
32 G Arrondi 0,004 in 0,0094 in
258.00€
6 pièces
10183352
Afficher les documents
Hamilton™
7762-04
31 G Arrondi 0,005 in 0,01 in
212.00€
6 pièces
11500142
Afficher les documents
Hamilton™
7762-02
28 G Arrondi 0,007 in 0,014 in
187.00€
6 pièces
10281293
Afficher les documents
Hamilton™
7762-01
27 G Arrondi 0,0051 in 0,016 in
313.00€
6 pièces
Description
Description
  • La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po)
  • Calibres, longueurs et styles de pointes personnalisés disponibles
Spécification
Spécification
Autoclavable
Acier inoxydable (embase)
2 in
Aiguille de seringue de rechange
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase (seringues 2,5-100 μl)