Learn More
Hamilton™ Adaptateurs RN (adaptateurs amovibles)
Les adaptateurs fournissent une connexion aux raccords filetés, aux ensembles de tubulures, aux raccords en T et aux raccords en croix.
Marque:  Hamilton™ 35080
Code produit. 11573144
  • 50.80€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Adaptateur d’embase Luer-Lok mâle
Seringue à aiguille amovible (250 μl et plus)