Learn More
Hamilton™ Adaptateurs RN (adaptateurs amovibles)
Les adaptateurs fournissent une connexion aux raccords filetés, aux ensembles de tubulures, aux raccords en T et aux raccords en croix.
Marque:  Hamilton™ 35081
Code produit. 10041362
  • 62.45€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Adaptateur d’embase Luer Lock femelle
Seringue à aiguille amovible (250 μl et plus)