Learn More
Hamilton™ Tubulure en PTFE adaptée au raccord Luer-Lock femelle
Connectez-les à une seringue ou à un autre composant
Marque: Hamilton™ 90618
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PTFE
- Un raccord Luer femelle à l’extrémité
- La tubulure a une longueur de 12 po
Spécification
Ensemble de tubulures | |
PTFE | |
Connectez-les à une seringue ou à un autre composant |
12 in | |
30,48 cm | |
18 G |