Learn More
Hamilton™ Accessoires pour colonnes HPLC en phase inverse PRP-C18 - Résine en vrac
Résine en vrac pour ceux qui préfèrent emballer leurs propres colonnes HPLC
417.00€
Spécification
Température max. | > 100°C |
---|---|
pH | 1 à 14 |
Quantité | 1 g |
Matériau | PRP-C18 |
Code produit | Marque | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11548154
|
Hamilton™
79791 |
5 μm |
417.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Conçu pour fournir des séparations en phase inverse à haute efficacité sur une durée de vie prolongée de la colonne dans presque toute phase mobile ou pH. La phase stationnaire rigide a une excellente stabilité mécanique et thermique, ne souffre pas de rétrécissement ni de gonflement et est complètement inerte à la plupart des conditions couramment rencontrées dans la chromatographie en phase inverse. La résine en vrac PRP-C18 Hamilton est destinée à la HPLC à usage général et est particulièrement bien adaptée aux applications spécialisées dans les secteurs clinique, pharmaceutique, environnemental, alimentaire, de médecine légale et des sciences de la vie.
Avantages & Caractéristiques
- Stabilité du pH de 1 à 14
- Stabilité de la température supérieure à 100 °C
- Liaison unique de C18 à un support polymère
- Applications LC/MS, ADN synthétisé et petites molécules
- Excellente durabilité (stable à toute concentration d’eau ou de solvant organique)
Spécification
> 100°C | |
1 à 14 | |
1 g | |
PRP-C18 |