Learn More
Hamilton™ Fils de nettoyage en tungstène
Pour le nettoyage mécanique et désobstruer l’aiguille.
Marque: Hamilton™ 18303
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fils en tungstène, mieux utilisés avec le concentrat de nettoyage d’aiguille Hamilton Company (14-819-85, 14-819-86).
Informations sur la commande
Dix fils par paquet.
Spécification
Tungsten | |
17,78 cm | |
Aiguilles 24 à 26G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles |
7 po | |
Fil de nettoyage |