Learn More
Hamilton™ Fils de nettoyage en tungstène
Pour le nettoyage mécanique et désobstruer l’aiguille.
Marque: Hamilton™ 18300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peut être passé à travers l’aiguille pour éliminer les blocages
- Pour divers calibres d’aiguille
- Fournis par boîtes de 10
Informations sur la commande
Dix fils par paquet.
Spécification
Tungsten | |
7 po | |
Fil de nettoyage | |
Aiguilles 26s et 31 à 33G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles |
0,089 mm | |
17,78 cm | |
10/boîte |