Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ et Gastight™ : Modèle 75 pour seringues ALS GC Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850
Conçues pour fonctionner avec les échantillonneurs de chromatographie en phase gazeuse (GC) et les échantillonneurs automatiques de liquide (ALS) Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850
Marque: Hamilton™ 87992
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pLes seringues Microliter sont équipées d’un piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides./ppbEmbouts pour seringues/bulliAiguille fixe (N) : pour les seringues à faible volume, les aiguilles sont soudées dans le corps de verre de la seringue en un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur./liliAiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le type de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue./li/ul br/ bTypes de pointe d’aiguille/bulliType de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 23s ou 26s/liliType de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 23s, 26s, 23s-26s/li/ul/pSpécification
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
0,005 in | |
0,019 in | |
1,7 in | |
43 mm | |
2000°psi | |
50deg;C | |
75 N (aiguille soudée) | |
10deg;C | |
5 μl | |
Échantillonneur automatique de liquides Agilent 7673, 7683, 6850, échantillonneurs automatiques pour chromatographie en phase gazeuse |
26s G | |
0,13 mm | |
0,483 mm | |
1,71 in | |
Seringue Microliter | |
122deg;F | |
50deg;F | |
2 | |
Chaque | |
Aigu, biseauté, courbe, non perforant | |
Soudé |