Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ et Gastight™, modèle 1701N pour Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850 ALS GC
Conçues pour fonctionner avec les échantillonneurs de chromatographie en phase gazeuse (GC) et les échantillonneurs automatiques de liquide (ALS) Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850
90.00€ - 536.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
---|---|
Diamètre (impériale) interne | 0,018 in |
Diamètre (impériale) externe | 0,26 in |
Diamètre (métrique) interne | 0,46 mm |
Diamètre (métrique) externe | 6,6 mm |
Code produit | Marque | Type de connexion | Calibre d’aiguille | Modèle | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de connexion | Calibre d’aiguille | Modèle | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10696031
|
Hamilton™
80080 |
Soudé | 23s G | 1701 N | Chaque |
90.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10606041
|
Hamilton™
80094 |
Soudé | 23s G | 1701 N | 6 Paquets |
525.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10350471
|
Hamilton™
80079 |
Soudé | 23 à 26s G | 1701 N | Chaque |
94.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10696411
|
Hamilton™
80089 |
Amovible | 23 à 26s G | 1701 RN | Chaque |
105.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10576962
|
Hamilton™
80096 |
Soudé | 23 à 26s G | 1701 N | 6 Paquets |
536.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10422731
|
Hamilton™
80087 |
Amovible | 23s G | 1701 RN | Chaque |
102.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10015530
|
Hamilton™
80088 |
Amovible | 26s G | 1701 RN | Chaque |
102.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Les seringues Gastight sont dotées de pointes de piston en PTFE qui créent des connexions étroites entre le corps de la seringue et le piston, ce qui permet l’échantillonnage de liquides ou de gaz.
Embouts pour seringues
- Aiguille fixe (N) : pour les seringues à faible volume, les aiguilles sont soudées dans le corps de verre de la seringue en un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur.
- Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le type de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Types de pointe d’aiguille
Spécification
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
0,26 in | |
6,6 mm | |
1,71 in | |
Seringue Gastight | |
50°F | |
10°C | |
Cône |
0,018 in | |
0,46 mm | |
1,7 in | |
43 mm | |
1000°psi | |
AS | |
10 μl | |
Échantillonneur automatique de liquides Agilent 7673, 7683, 6850, échantillonneurs automatiques pour chromatographie en phase gazeuse |