Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneurs automatiques amovibles Gastight™ pour ALS GC Agilent 7670, 7671 et 7672
Ces seringues sont conçues pour fonctionner avec les échantillonneurs de chromatographie en phase gazeuse (GC) et les échantillonneurs automatiques de liquide (ALS) Agilent 7670, 7671 et 7672
Marque: Hamilton™ 80011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les seringues de cette catégorie sont soit des seringues série 700 Microliter, soit des seringues série 1700 Gastight. Les seringues Microliter sont équipées d’un piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides. Les seringues Gastight possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étroite entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides ou de gaz.
- Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton
- La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue
- Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le style de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées
- En outre, cet embout permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéal lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille
- Autoclavables lorsqu’elles sont démontées ; l’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue
- Pointe d’aiguille de style 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration avec septa
- Calibre disponible : 26s
Spécification
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
0,018 in | |
0,013 cm | |
0,26 in | |
0,66 cm | |
2 in | |
51 mm | |
68,9 bar | |
115°C | |
1701 N | |
10°C | |
10 μl | |
Échantillonneur automatique de liquides Agilent 7670, 7671 et 7672, échantillonneurs automatiques pour chromatographie en phase gazeuse |
26s G | |
0,005 in | |
0,018 in | |
0,046 cm | |
0,047 cm | |
1,71 in | |
Seringue pour échantillonneur automatique Gastight | |
239°F | |
50°F | |
2 | |
Chaque | |
Aigu, biseauté, courbe, non perforant | |
Amovible |