Learn More
Hamilton™ Aiguilles anti-carottage à embase en métal (Luer Lock)
Les aiguilles à embase métallique (laiton nickelé) peuvent être utilisées avec les seringues TLL et les connecteurs LT ou TLL. Les aiguilles sont en acier inoxydable 304. La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 in). Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
Marque:  Hamilton™ 90038
Code produit. 11527784
  • 87.15€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les aiguilles à embase métallique (laiton nickelé) peuvent être utilisées avec les seringues TLL et les connecteurs LT ou TLL.Les aiguilles sont en acier inoxydable 304.La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po).Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
Embouts pour seringues compatibles avec embase en métal
  • Luer-Lock en PTFE (TLL) : cet embout est doté d’un cône Luer mâle en PTFE avec une embase de verrouillage en laiton nickelé, pour une utilisation avec les aiguilles Kel-F, les aiguilles à embase en métal et les connecteurs universels. De plus, le TLL est utilisé avec les diluteurs / distributeurs Hamilton, les applications OEM et les opérations manuelles. Autoclavables lorsqu’ils sont démontés, sauf sur pour les seringues de 25 ml ou plus. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
  • Types de pointe d’aiguille
    • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 33-10
    /li>
    Six aiguilles par boîte.
    Spécification
    Spécification
    Autoclavables
    22s G
    0,028 in
    0,72 mm
    Aiguille de rechange
    Seringues Luer-Lock en PTFE et connecteurs à embout Luer ou Luer-Lock en PTFE
    Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable
    0,005 in
    0,15 mm
    2 po
    Aigu, biseauté, courbe