Learn More
Hamilton™ Kit de cartouche de protection HxSil C18
Les pré-colonnes en acier inox et PEEK vous aident à protéger votre investissement
Marque: Hamilton™ 79459
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les pré-colonnes éliminent les contaminants particulaires et les composés hautement adsorbants des échantillons
- Le remplacement modulaire et le changement de cartouche sont faciles et ne nécessitent pas d’outils
- Les supports sont disponibles en acier inox et en PEEK. Ces deux conceptions sont optimisées pour réduire le volume mort et empêcher tout élargissement supplémentaire des bandes des colonnes
- Les supports pour cartouches sont réutilisables indéfiniment
Le kit contient 1 support et 2 cartouches
Recommandé pour une utilisation avec pratiquement tous les solvants sauf l’acide nitrique concentré, l’acide sulfurique, le tétrahydrofurane ou le diméthylsulfoxyde.
Spécification
20 mm | |
C18 | |
Acier inoxydable |