Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneur automatique Waters WISP Gastight™
Conçues pour une utilisation avec les échantillonneurs automatiques HPLC Waters WISP
207.00€ - 212.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 0,305 in |
Diamètre (métrique) externe | 7,75 mm |
Type de produit | Seringue Gastight |
Température max. (impériale) | 239°F |
Code produit | Marque | Modèle | Volume (métrique) | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Volume (métrique) | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13247589
|
Hamilton™
80024 |
1725C | 250 μl | 500°psi |
212.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11520222
|
Hamilton™
80020 |
1702C | 25 μl | 1000°psi |
207.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
La pointe de piston à ajustement parfait permet de retirer les échantillons de l’intérieur du corps de seringue. Cette fonctionnalité est utile avec des échantillons hétérogènes, car elle réduit les risques de dépôts qui provoqueraient le gel du piston.
- Pour la distribution de liquides et de gaz
- La pointe de piston en PTFE de haute précision crée un joint étanche ; avec un ajustement parfait, la pointe retirer les échantillons de l’intérieur du corps de seringue
- Dotées d’un embout Cheminert (CX) et conçues pour s’adapter directement à l’instrument en éliminant le besoin d’une aiguille
Spécification
Autoclavables | |
7,75 mm | |
239°F | |
50°F | |
Chaque |
0,305 in | |
Seringue Gastight | |
115°C | |
10°C | |
Échantillonneurs automatiques HPLC Waters WISP |