Learn More
Hamilton™ Seringues pour échantillonneur automatique GC PAL, CTC et LEAP : Microliter
Conçues pour être utilisées avec les systèmes PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt étendu et autres échantillonneurs automatiques
Marque: Hamilton™ 203198
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pUne gamme de seringues pour échantillonneur automatique CTC standard et personnalisées, fabriquées pour atteindre le plus haut niveau de précision possible. Ces seringues C-Line sont également dotées d’un nouveau système d’étanchéité basé sur un nouveau ressort métallique pour une meilleure étanchéité, d’excellentes performances sur une large plage de températures et des gradients de température, une durée de vie accrue par rapport aux seringues Headspace traditionnelles et une précision et une reproductibilité accrues de l’analyse GC de l’espace de tête. Les seringues de cette catégorie sont soit des seringues Microliter série 700 et 7000, soit des seringues Gastight séries 1700 et 1000. Les seringues Microliter sont équipées d’un piston en acier inox assemblé à la main sur le corps en verre. Elles sont conçues pour l’échantillonnage de liquides. Les seringues Gastight sont dotées de pointes de piston en PTFE qui créent des connexions étroites entre les corps de seringue et les pistons, ce qui permet l’échantillonnage de liquides ou de gaz./ppulliFabriquées en PTFE / polymère pour une meilleure stabilité de la température/liliDotées d’une bride pour une installation facile/liliPiston à pousser réglable pour le dégagement de la pointe de piston/liliConception du moyeu et de l’aiguille pour un report nul/li/ulbTerminaisons de seringues C-Line/bulliL’aiguille fixe (FN) offre une fixation directe de l’aiguille au corps et élimine le contact entre le solvant d’échantillon et l’adhésif réduisant le transfert/liliL’aiguille fixe spéciale (SN) présente les mêmes caractéristiques qu’une seringue à aiguille fixe standard, mais elle est fournie avec une longueur spéciale/liliConnecteur moleté (KH) avec un ensemble de piston / aiguille amovible : le connecteur moleté est utilisé exclusivement sur les seringues de série 7000/li/ulbTerminaisons de seringues Headspace/bulliAiguille fixe avec embout Luer (LTN) pour seringues de volume moyen/liliLes aiguilles sont fixées dans le corps de seringue en verre à un point correspondant à la marque de graduation zéro, donc le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille/liliNon autoclavable/liliLe calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisi par l’utilisateur/li/ul/ppbTypes de pointe d’aiguille/bulliType de pointe 2 : Pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum/liliType de pointe 5 : Aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage/liliType de pointe AS : Type de pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique. La pointe d’aiguille anti-carottage est recommandée pour la pénétration de septa/li/ul/pSpécification
Non autoclavable | |
0,019 in | |
0,485 mm | |
Produits personnalisés | |
Produits personnalisés | |
68°F | |
20°C | |
10 μl | |
Cône | |
Soudé |
23s G | |
0,26 in | |
6,6 mm | |
2 in | |
Seringue Microliter | |
701 SN | |
Chaque | |
51 mm | |
PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt étendu et autres systèmes d’échantillonneurs automatiques |